2,6-Dihydroxynaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Naphthalindiol
115030050
ACRO115030050EA 78.7 EUR
ACRO115030050
2,6-Dihydroxynaphthalin 97%
2,6-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 220…224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004082
CAS-Nummer: 581-43-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %