Diisopropylcarbodiimid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N,N'-Diisopropylcarbodiimid, DIC, 1,3-Diisopropylcarbodiimid, N,N'-Methantetraylbis(1-methylethylamin)

115210250 115211000 115215000
ACRO115210250EA 106 EUR
ACRO115210250 ACRO115211000 ACRO115215000
Diisopropylcarbodiimid 99%
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Molecular Weight: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.81 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 3384
ADR: 6.1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR