1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
115240050
115240250
ACRO115240050EA
40.8
EUR
ACRO115240050
ACRO115240250
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose 97%
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or paste
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ Siedepunkt: 117 °C (,1 mmHg) Schmelzpunkt: 120…122 °C Dichte: 1,14 g/cm³ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063225 CAS-Nummer: 4064-06-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid or paste |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4655 to 1.4685 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -57° to -61° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3) |