2,6-Dimethoxybenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
115440250
ACRO115440250EA
38.8
EUR
ACRO115440250
2,6-Dimethoxybenzoesäure 99%
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,18 g/mol Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 187…190 °C Dichte: 1,365 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002437 CAS-Nummer: 1466-76-8 EINECS: 215-985-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 190 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...