3,4-Dimethoxybenzoesäure 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Veratrinsäure

115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 51.8 EUR
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoesäure 99+%
3,4-Dimethoxybenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₄
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Dichte: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002500
CAS-Nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR