3,4-Dimethoxybenzoesäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Veratrinsäure
115451000
115450250
115455000
ACRO115451000EA
51.8
EUR
ACRO115451000
ACRO115450250
ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoesäure 99+%
3,4-Dimethoxybenzoesäure
Formel:
C₉H₁₀O₄ Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 179…182 °C Dichte: 1,436 g/cm³ (-100 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002500 CAS-Nummer: 93-07-2 EINECS: 202-215-7 Merck Index: 12,10086 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 180 to 184 °C |
HPLC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...