3,4-Dimethoxyzimtsäure überwiegend trans 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propensäure, 3,4-Dimethoxycinnamsäure

115510250 115511000 115510050
ACRO115510250EA 55.4 EUR
ACRO115510250 ACRO115511000 ACRO115510050
3,4-Dimethoxyzimtsäure überwiegend trans 99%
3,4-Dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Molecular Weight: 208.21 g/mol
Siedepunkt: 343
Schmelzpunkt: 181…184 °C
MDL: MFCD00004387
CAS-Nummer: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 184 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR