2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97% Cis-Trans Gemisch)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
115531000
ACRO115531000EA 85.9 EUR
ACRO115531000
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 97% Cis-Trans Gemisch)
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003220
CAS-Nummer: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %