Sinapinsäure überwiegend trans 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 35.4 EUR
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Sinapinsäure überwiegend trans 98%
Sinapinsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 203…205 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR