Sinapinsäure überwiegend trans 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
115550010
115550050
115550250
ACRO115550010EA
35.4
EUR
ACRO115550010
ACRO115550050
ACRO115550250
Sinapinsäure überwiegend trans 98%
Sinapinsäure
Formel:
C₁₁H₁₂O₅ Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 203…205 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004401 CAS-Nummer: 530-59-6 EINECS: 208-487-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...