2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

115671000 115675000
ACRO115671000EA 49.8 EUR
ACRO115671000 ACRO115675000
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005359
CAS-Nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR