4-(Dimethylamino)benzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
115760250 115761000 115765000
ACRO115760250EA 44.4 EUR
ACRO115760250 ACRO115761000 ACRO115765000
4-(Dimethylamino)benzoesäure 98%
4-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 238…242 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002537
CAS-Nummer: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 13,03259
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)