(2-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid 98.5%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
115835000
ACRO115835000EA
81.1
EUR
ACRO115835000
(2-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid 98.5%
2-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formel:
C₅H₁₃Cl₂N Molecular Weight: 158,07 g/mol Schmelzpunkt: 191…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012534 CAS-Nummer: 4584-49-0 EINECS: 224-971-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % (On dry substance) |