3-(Dimethylamino)phenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
115860250
115861000
115865000
ACRO115860250EA
58
EUR
ACRO115860250
ACRO115861000
ACRO115865000
3-(Dimethylamino)phenol 97%
Formel:
C₈H₁₁NO Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 80…85 °C Flammpunkt: 148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002264 CAS-Nummer: 99-07-0 EINECS: 202-727-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to brown to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%) |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.003 % |