1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

115870010 115872500
ACRO115870010EA 85 EUR
ACRO115870010 ACRO115872500
1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
1-(Dimethylamino)-2-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
Siedepunkt: 125…127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004532
CAS-Nummer: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR