(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
115911000
115915000
ACRO115911000EA
29.1
EUR
ACRO115911000
ACRO115915000
(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid 99%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formel:
C₅H₁₃Cl₂N Schmelzpunkt: 139…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012521 CAS-Nummer: 5407-04-5 EINECS: 226-467-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (105°C, 3 hrs) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |
Chloride (Cl) | 21.9 to 22.9 % (titr.) |
Chlorine (Cl) | 44 to 45.5 % (total) |