5,6-Dimethylbenzimidazol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
115980250
115981000
ACRO115980250EA
37.3
EUR
ACRO115980250
ACRO115981000
5,6-Dimethylbenzimidazol 99+%
5,6-Dimethylbenzimidazole
Formel:
C₉H₁₀N₂ Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 203…206 °C |
MDL:
MFCD00005603 CAS-Nummer: 582-60-5 EINECS: 209-488-1 Merck Index: 13,03263 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 206 °C |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Sodium (Na) | ≤5000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |