2-(Dimethylamino)ethanol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

116180010 116182500 116180250 116180051
ACRO116180010EA 56.4 EUR
ACRO116180010 ACRO116182500 ACRO116180250 ACRO116180051
2-(Dimethylamino)ethanol 99%
2-(Dimethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,888 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002846
CAS-Nummer: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR