N,N-Dimethylethylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
116201000 116200250 116205000
ACRO116201000EA 68.9 EUR
ACRO116201000 ACRO116200250 ACRO116205000
N,N-Dimethylethylendiamin 99%
N,N-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Siedepunkt: 105,5…107 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008175
CAS-Nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2734
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %