2,6-Xylenol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-3-xylol, 2-Hydroxy-m-xylol, sym.-o-Xylenol
116570010 116570050 116572500 116570025 116570051
ACRO116570010EA 79.2 EUR
ACRO116570010 ACRO116570050 ACRO116572500 ACRO116570025 ACRO116570051
2,6-Xylenol 99%
2,6-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Dichte: 1.15 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002240
CAS-Nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g