Docusatnatrium 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sulfobernsteinsäure-bis-(2-ethylhexylester) Natriumsalz, 1,4-Butandisäuredi(2-ethylhexyl)ester-2-sulfonsäure Natriumsalz
117100010
117101000
117100025
ACRO117100010EA
97.2
EUR
ACRO117100010
ACRO117101000
ACRO117100025
Docusatnatrium 96%
Docusatnatrium
Formel:
C₂₀H₃₇NaO₇S Molecular Weight: 444.57 g/mol Schmelzpunkt: 153…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012455 CAS-Nummer: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Merck Index: 12,03460 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥95 % |
Water | ≤2 % |
Color of alcohol solution | ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water) |
Insoluble matter | ≤300 ppm (50 % in toluene) |
Iodine value | ≤0.25 (on solids basis) |
Acid number | ≤2.5 (on solids basis) |