1,4-Dioxan 99+% stabilisiert, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

117110010 117110025 117110250
ACRO117110010EA 100 EUR
ACRO117110010 ACRO117110025 ACRO117110250
1,4-Dioxan 99+% stabilisiert, reinst
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR