1,1-Diphenylethylen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
117260100
117260250
117261000
ACRO117260100EA
51.9
EUR
ACRO117260100
ACRO117260250
ACRO117261000
1,1-Diphenylethylen 98%
1,1-Diphenylethylen
Formel:
(C₆H₅)₂CCH₂ Siedepunkt: 270…271 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 1,02 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008583 CAS-Nummer: 530-48-3 EINECS: 208-482-6 Merck Index: 13,03355 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to golden Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Iodide (I) | ≤30 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Selenium (Se) | ≤0.01 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |