n-Dodecan 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

117591000 117595000 117592500 117590025 117590100 117590250
ACRO117591000EA 41.4 EUR
ACRO117591000 ACRO117595000 ACRO117592500 ACRO117590025 ACRO117590100 ACRO117590250
n-Dodecan 99%, rein
n-Dodecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Siedepunkt: 215…217 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,753 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008969
CAS-Nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm (as Pb)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %
Reducing sugars Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR