n-Dodecan 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
117591000
117595000
117592500
117590025
117590100
117590250
ACRO117591000EA
41.4
EUR
ACRO117591000
ACRO117595000
ACRO117592500
ACRO117590025
ACRO117590100
ACRO117590250
n-Dodecan 99%, rein
n-Dodecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Siedepunkt: 215…217 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 0,753 g/cm³ Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008969 CAS-Nummer: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm (as Pb) |
Titrable acid | ≤0.0008 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Reducing sugars | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...