(±)-Epichlorhydrin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
117780010
117780025
117780250
117780100
ACRO117780010EA
66.4
EUR
ACRO117780010
ACRO117780025
ACRO117780250
ACRO117780100
(±)-Epichlorhydrin 99%
(±)-Epichlorhydrin
Formel:
C₃H₅ClO Siedepunkt: 115…117 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 1,18 g/cm³ Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005132 CAS-Nummer: 106-89-8 EINECS: 203-439-8 UN: 2023 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03642 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Silicate and phosphate | ≤5 ppm (as SiO2) |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |