3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

117880100 117880250 117881000
ACRO117880100EA 40.2 EUR
ACRO117880100 ACRO117880250 ACRO117881000
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-on

CAS No.: 5323-87-5

Formel: C₈H₁₂O₂
Siedepunkt: 76…78 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001580
CAS-Nummer: 5323-87-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR