Diethylenglycolmonoethylether 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

117890010 117890025 117890250
ACRO117890010EA 47.2 EUR
ACRO117890010 ACRO117890025 ACRO117890250
Diethylenglycolmonoethylether 98+%
Diethylenglycolmonoethylether
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 197 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002872
CAS-Nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Potassium carbonate ≤2.0 % (K2CO3)
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR