4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
117910250
ACRO117910250EA 45.6 EUR
ACRO117910250
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyd 95%
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 167…168 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Flammpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00016614
CAS-Nummer: 120-25-2
EINECS: 204-382-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥94 %
Insoluble matter ≤0.2 %