Ethylacetoacetat 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Acetessigsäureethylester, 3-Oxobuttersäureethylester

117970025 117970250 117970010
ACRO117970025EA 82 EUR
ACRO117970025 ACRO117970250 ACRO117970010
Ethylacetoacetat 99%, rein
Ethylacetoacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 180.8
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009199
CAS-Nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR