Ethylchlorformiat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

118255000 118250025
ACRO118255000EA 112 EUR
ACRO118255000 ACRO118250025
Ethylchlorformiat 99%
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1,135 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000644
CAS-Nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,03831

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (diethyl carbonate)
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR