Ethylcyclohexan 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

118310250 118311000
ACRO118310250EA 46.3 EUR
ACRO118310250 ACRO118311000
Ethylcyclohexan 99+%
Ethylcyclohexane
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111 °C
Dichte: 0,78 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001523
CAS-Nummer: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR