Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

118481000 118485000 118480010
ACRO118481000EA 40.5 EUR
ACRO118481000 ACRO118485000 ACRO118480010
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester 98%
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester
Formel: C₈H₁₁NO₃
Siedepunkt: 190…191 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009136
CAS-Nummer: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to yellow-brown Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR