2-Ethylcapronsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
118520025
118525000
118520011
118520100
ACRO118520025EA
103
EUR
ACRO118520025
ACRO118525000
ACRO118520011
ACRO118520100
2-Ethylcapronsäure 99%
2-Ethylcapronsäure
Formel:
C₈H₁₆O₂ Siedepunkt: 228 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0,906 g/cm³ Flammpunkt: 114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002675 CAS-Nummer: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...