2-Ethylcapronsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure

118520025 118525000 118520011 118520100
ACRO118520025EA 103 EUR
ACRO118520025 ACRO118525000 ACRO118520011 ACRO118520100
2-Ethylcapronsäure 99%
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0.906 g/cm³
Flammpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
UN: 3265
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR