Ethylphenylcyanacetat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
118830050
ACRO118830050EA 39.9 EUR
ACRO118830050
Ethylphenylcyanacetat 97%
Ethylphenylcyanacetat
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189,21 g/mol
Dichte: 1,09 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001866
CAS-Nummer: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5033 to 1.5053 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %