1-Ethinylcyclohexanol 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 51.9 EUR
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Ethinylcyclohexanol 99+%
1-Ethinylcyclohexanol
Formel: C₈H₁₂O
Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 0,9763 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003858
CAS-Nummer: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR