Fisetin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
119150010 119150050
ACRO119150010EA 139 EUR
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Schmelzpunkt: >330 °C
MDL: MFCD00006829
CAS-Nummer: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %