9-Fluorenon 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 9H-Fluoren-9-one

119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 33.9 EUR
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorenon 99+%
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Flammpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001141
CAS-Nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN: 3077

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR