9-Fluorenon 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9H-Fluoren-9-one
119201000
119205000
119200025
ACRO119201000EA
33.9
EUR
ACRO119201000
ACRO119205000
ACRO119200025
9-Fluorenon 99+%
9-Fluorenon
Formel:
C₁₃H₈O Molecular Weight: 180.21 g/mol Siedepunkt: 342 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 81…85 °C Flammpunkt: 163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001141 CAS-Nummer: 486-25-9 EINECS: 207-630-7 UN: 3077 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 85 °C |
GC | ≥99.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...