4'-Fluoracetophenon 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)ethanon, p-Fluoracetophenon

119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 29 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoracetophenon 99%
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.13 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000354
CAS-Nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR