2-Fluorbenzaldehyd 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

119320250 119321000
ACRO119320250EA 52.1 EUR
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorbenzaldehyd 97%
2-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Siedepunkt: 172…174 °C
Dichte: 1,17 g/cm³
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003302
CAS-Nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR