Fluorbenzol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

119341000 119345000 119340025
ACRO119341000EA 25.9 EUR
ACRO119341000 ACRO119345000 ACRO119340025
Fluorbenzol 99%
Fluorbenzol
Formel: C₆H₅F
Siedepunkt: 85 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000280
CAS-Nummer: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR