1-Fluor-4-nitrobenzol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluornitrobenzol

119491000 119495000
ACRO119491000EA 58.4 EUR
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 27 °C
Dichte: 1.33 g/cm³
Flammpunkt: 83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR