1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluornitrobenzol
119491000
119495000
ACRO119491000EA
58.4
EUR
ACRO119491000
ACRO119495000
1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141.1 g/mol Siedepunkt: 205 Schmelzpunkt: 27 °C Dichte: 1.33 g/cm³ Flammpunkt: 83 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007282 CAS-Nummer: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to dark brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...