Piperidin-N-carbaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
119730010 119732500
ACRO119730010EA 277 EUR
ACRO119730010 ACRO119732500
Piperidin-N-carbaldehyd 99%
Piperidin-N-carbaldehyd
Formel: C₆H₁₁NO
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,019 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006483
CAS-Nummer: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure