Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat
119940010 119940025 119940100
ACRO119940010EA 66.1 EUR
ACRO119940010 ACRO119940025 ACRO119940100
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat 99%
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 232 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: ≥ 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 5 hrs)
Specific optical rotation +24.5° to +25.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm