Glutarsäureanhydrid 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Pentandisäureanhydrid, 1,5-Pentandisäureanhydrid, Oxacyclohexan-2,6-dion, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dion

119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 22.5 EUR
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Glutarsäureanhydrid 95%
Glutarsäureanhydrid
Formel: C₅H₆O₃
Molecular Weight: 114.1 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…57 °C
Flammpunkt: 173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006679
CAS-Nummer: 108-55-4
EINECS: 203-593-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR