1-Hexadecanol 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 47.4 EUR
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Hexadecanol 96%
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Siedepunkt: 344 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR