1-Hexadecen 92% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
120500010
ACRO120500010EA 98.8 EUR
ACRO120500010
1-Hexadecen 92% tech.
1-Hexadecen
Formel: C₁₆H₃₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3…5 °C
Dichte: 0,783 g/cm³
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008991
CAS-Nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %